Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Silikonflüssigkeit 10 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 50 bis 100 °C
Hergestellt aus hochwertigen Ausgangsstoffen für optimale Sichtbarkeit, maximale Wärmestabilität und Effizienz in Thermostatbädern. Niedrige Viskosität fördert das Ableiten von Luftblasen, die in Automatensystemen zu Nachweisproblemen führen können, und sorgt für eine stabile und gleichförmige Badtemperatur.
Marke:  Paragon Scientific™ BM7-5L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919939
  • 300.00 € / 5 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Paragon Scientific Badmedien
  • Silikonflüssigkeit 10 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 50 bis 100 °C
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
5 l
50 °C bis 100 deg;C