Learn More
Buchi™ Rotavapor™ R-100 Rotationsverdampfer
Catalog No. 15314916 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Kompatibler Kolbentyp:
50 bis 4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kompatibler Kolbentyp unitSize
15314916 50 bis 4000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15314916 Lieferant Buchi™ Lieferanten-Nr. 11100V111
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Umfasst alles notwendige Zubehör für sofortigen Einsatz. Der Büchi™ Rotavapor™ R-100 Verdampfer bietet durch die Integration von Display, Vakuumpumpe und Umlaufkühler einen einfachen Betrieb.
  • Manuell einstellbare Rotationsgeschwindigkeit von 20 bis 280 U/min
  • Mechanische Hebe- und Senkvorrichtung zum manuellen Anheben des Verdampferkolbens
  • Enthält 
    • Kondensator
    • 1 l Auffang- und Verdampfungskolben
    • Dampfleitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 502 mm mit Kondensator und Heizbad, 502 mm ohne
Höhe (metrisch) 898 mm mit Heizbad und Kondensator, 626 mm ohne
Gewicht (metrisch) 18 bis 19 kg
Spannung 220/240 V oder 100/120 V
Breite (metrisch) 617 mm mit Heizbad und Kondensator, 480 mm ohne
Enthält Kühler, 1 l Aufnahme- und Verdampfungskolben und Dampfkanal
Wirkleistung 30 w
Elektrische Anforderungen 24 V 30 W (an Heizbad angeschlossen)
Montageart der Glaswaren Vertikal
Kompatibler Kolbentyp 50 bis 4000 ml
Winkel 0 bis 35 °
Zertifizierungen CE
Typ Rotationsverdampfer