Learn More
Agilent BioTek Miniröhrchen-Träger
Der Miniröhrchen-Träger ist für Laborartikel mit einer Höhe von bis zu 50 mm, einschließlich 1,2 ml-Miniröhrchen, geeignet
Marke:  Agilent BioTek 7212042
551.00 EUR gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25050" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16562302
  • 592.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Spezifikation
1,2 ml-Miniröhrchen oder Laborartikel mit einer Höhe von bis zu 50 mm
Agilent BioTek Wasch- und Lesegeräte für Mikrotiterplatten