Learn More
Fisherbrand™ Einwegbecher aus Polypropylen
Sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gängige Laborreagenzien
Marke:  Fisherbrand™ FB0129110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30928568
  • 93.93 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Die Rippenkonstruktion ermöglicht das Stapeln ohne Bindung
  • Spezieller “tropffreier” Deckel
  • Der Sockel ermöglicht den ebenen Stand des Bechers während des Gebrauchs
  • Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Höchst widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gebräuchliche Laborreagenzien
5 ml
Autoklavierbar
Ja
Polypropylen
Ausguss
Becher